Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G
OR40379-1G
OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA
1780
CZK
APOSOR40379-5G
APOSOR40379-1G
APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,60 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09863164 CAS číslo: 89793-12-4 |