Tisk…
1-Pyreneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 953 CZK
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Vzorec: C₁₆H₁₁BO₂
Bod tání: 247…251 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04974062
CAS číslo: 164461-18-1