Tisk…
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 2690 CZK
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Bod varu: 100…102 °C/0,2mmHg
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185536
CAS číslo: 58804-10-7