Tisk…
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 705 CZK
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263258
CAS číslo: 123148-78-7