[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40346-1G
OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA
15310
CZK
APOSOR40346-1G
APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₃ Bod tání: 90…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16622776 CAS číslo: 1228182-77-1 |