Tisk…
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzoate
OR40345-1G OR40345-500MG
APOSOR40345-1GEA 15310 CZK
APOSOR40345-1G APOSOR40345-500MG
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₄
MW: 301,3 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622773
CAS číslo: 1228183-73-0