Tisk…
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl benzoate
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 30290 CZK
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂ClNO₃
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622765
CAS číslo: 1228182-63-5