Tisk…
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40338-10G OR40338-25G OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA 4930 CZK
APOSOR40338-10G APOSOR40338-25G APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09923767
CAS číslo: 101012-32-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III