Tisk…
tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-amino-4-cyanopiperidine-1-carboxylate, 4-Amino-4-cyanopiperidine, N1-BOC protected
OR40315-250MG
APOSOR40315-250MGEA 2070 CZK
APOSOR40315-250MG
tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95+%
tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉N₃O₂
MW: 225,29 g/mol
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234564
CAS číslo: 331281-25-5