Tisk…
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40314-1G OR40314-500MG
APOSOR40314-1GEA 19110 CZK
APOSOR40314-1G APOSOR40314-500MG
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₄
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140358
CAS číslo: 1221792-69-3