Tisk…
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 622 CZK
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₈ClNO₅
MW: 245,62 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140357
CAS číslo: 63603-09-8