Tisk…
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 7670 CZK
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₅NO₆
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140356
CAS číslo: 1221792-98-8