Tisk…
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 30290 CZK
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₈N₂O₂
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140334
CAS číslo: 1221791-62-3