Tisk…
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40303-100MG OR40303-1G OR40303-250MG
APOSOR40303-100MGEA 6350 CZK
APOSOR40303-100MG APOSOR40303-1G APOSOR40303-250MG
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026361
CAS číslo: 261350-48-5