Tisk…
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 3410 CZK
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₆BNO₄S
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659841
CAS číslo: 208516-15-8