Tisk…
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,5S,6R)-3-Aza-3-benzyl-6-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, rel-((1R,5S,6r)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methanol
OR40298-1G
APOSOR40298-1GEA 953 CZK
APOSOR40298-1G
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140332
CAS číslo: 134575-07-8