Tisk…
4-Bromo-2-pyridone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 622 CZK
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 174,00 g/mol
Bod tání: 201…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234041
CAS číslo: 36953-37-4