Tisk…
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 6750 CZK
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₆BrNO₃
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140293
CAS číslo: 1221792-83-1