Tisk…
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 1990 CZK
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11706992
CAS číslo: 81569-46-2