Tisk…
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40260-1G OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA 827 CZK
APOSOR40260-1G APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163.9894 g/mol
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955619
CAS číslo: 17228-74-9