Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Azaindole-5-carboxylic acid
OR40241-1G OR40241-5G OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA 1160 CZK
APOSOR40241-1G APOSOR40241-5G APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272240
CAS číslo: 754214-42-1