Tisk…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA 622 CZK
APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739036
CAS číslo: 374068-01-6