Tisk…
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40232-25G
APOSOR40232-25GEA 4960 CZK
APOSOR40232-25G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,1573 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800653
CAS číslo: 96631-87-7