Tisk…
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 705 CZK
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738282
CAS číslo: 669050-69-5