Tisk…
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 4530 CZK
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044699
CAS číslo: 1029720-65-7