Tisk…
3-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 1240 CZK
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234479
CAS číslo: 34784-02-6