Tisk…
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 CZK
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
MW: 242,4997 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08703290
CAS číslo: 552331-06-3