Tisk…
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4022-1G OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA 4270 CZK
APOSOR4022-1G APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BN₂O₃S
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659885
CAS číslo: 850567-34-9