Tisk…
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 2360 CZK
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₅
Bod tání: 119…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953681
CAS číslo: 1212176-33-4