Tisk…

(R)-(-)-tert-Leucinol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: D-tert-Leucinol, (2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, (R)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol

OR40208-1G OR40208-5G
APOSOR40208-1GEA 787 CZK
APOSOR40208-1G APOSOR40208-5G
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
(R)-(-)-tert-Leucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Bod varu: 70 °C/0,4mmHg
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076574
CAS číslo: 112245-09-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR