Tisk…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 1240 CZK
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C5H5NO2S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738813
CAS číslo: 120237-76-5