Tisk…
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 1410 CZK
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 179…189 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411569
CAS číslo: 13466-43-8