Tisk…
4-Bromophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 2480 CZK
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₄
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043538
CAS číslo: 6968-28-1