Tisk…
Piperidin-3-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 3190 CZK
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796739
CAS číslo: 61644-00-6