Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR40195-1G
OR40195-5G
OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA
870
CZK
APOSOR40195-1G
APOSOR40195-5G
APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O₂ MW: 169.18 g/mol Bod tání: 90…91 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00101268 CAS číslo: 21230-43-3 |