3-Amino-2,6-dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40191-25G
OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA
1780
CZK
APOSOR40191-25G
APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Vzorec:
C₅H₄Br₂N₂ Bod tání: 147…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00128862 CAS číslo: 39856-57-0 |