3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40190-1G
OR40190-5G
OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA
622
CZK
APOSOR40190-1G
APOSOR40190-5G
APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₇BrN₂ Bod tání: 110…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095086 CAS číslo: 126325-47-1 |