Tisk…
5-Bromobenzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 3480 CZK
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Bromobenzotriazole 95%
5-Bromobenzotriazole
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464510
CAS číslo: 32046-62-1