Tisk…
3,4-Dimethoxybenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Dimethoxyphenyl)(phenyl)methanone
OR40183-100G
APOSOR40183-100GEA 2320 CZK
APOSOR40183-100G
3,4-Dimethoxybenzophenone 98%
3,4-Dimethoxybenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075875
CAS číslo: 4038-14-6