Tisk…
6-Thioguanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 622 CZK
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanine
6-Thioguanine
Vzorec: C₅H₅N₅S
MW: 167,19 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233553
CAS číslo: 154-42-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III