4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40151-500MG
OR40151-1G
OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA
1120
CZK
APOSOR40151-500MG
APOSOR40151-1G
APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Vzorec:
C₈H₉BN₂O₂ MW: 175,9800 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12028644 CAS číslo: 1245816-09-4 |