5-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40147-5G
APOSOR40147-5GEA
0
CZK
APOSOR40147-5G
5-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid 97%
5-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₈H₉BN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10001490 CAS číslo: 1245816-10-7 |