Tisk…
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G
APOSOR4014-1GEA 9030 CZK
APOSOR4014-1G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115706
CAS číslo: 850567-31-6