6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40121-100MG
OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA
622
CZK
APOSOR40121-100MG
APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07781476 CAS číslo: 885520-98-9 |