Tisk…
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40118-5G
APOSOR40118-5GEA 2690 CZK
APOSOR40118-5G
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044156
CAS číslo: 926922-40-9