Tisk…
4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40113-100G OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA 3310 CZK
APOSOR40113-100G APOSOR40113-25G
4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
4-Methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 154 °C/14mmHg
Bod tání: 44447 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024540
CAS číslo: 119-10-8
EINECS: 204-296-4