Tisk…
5-Aminoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 1490 CZK
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminoquinoline 97%
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod varu: 310 °C
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006797
CAS číslo: 611-34-7
EINECS: 210-266-1