Tisk…
4-Iodophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 953 CZK
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
4-Iodophenyl isocyanate
4-Iodophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄INO
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013875
CAS číslo: 15845-62-2