Tisk…
3-Iodophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 2070 CZK
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄INO
Bod varu: 55 °C/0,23mmHg
Hustota: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037088
CAS číslo: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III