Tisk…
2-Iodophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 1660 CZK
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄INO
MW: 245,02 g/mol
Bod varu: 245 °C
Hustota: 1,891 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00673044
CAS číslo: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III